Merck
W208000
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
≥98%, FG
Synonim(y):
Isoamyl caprylate
Wybierz wielkość
W208000-SAMPLE
234,00 zł
1 KG
496,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W208000-SAMPLE
234,00 zł
1 KG
496,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
Numer FEMA:
2080
Numer WE:
Nr Rady Europy:
401
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.120
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
260 °C
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; green; fruity; waxy; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Isoamyl octanoate is an aroma compound found in different kinds of wine.[1][2][3]
Działania biochem./fizjol.
Taste at 20 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile compounds by SPME-GC as age markers of sparkling wines.
Francioli S, et al.
American Journal of Enology and Viticulture, 54(3), 158-162 (2003)
Determination of volatile aroma compounds of Blaufrankisch wines extracted by solid-phase microextraction.
Vas G, et al.
Journal of Chromatographic Science, 36(10), 505-510 (1998)
Quantitative determination of the odorants of young red wines from different grape varieties.
Ferreira V, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(11), 1659-1667 (2000)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)