Merck
W333200
Sigma-Aldrich
Butan-3-one-2-yl butanoate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
acetoin butyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer FEMA:
3332
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10525
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.264
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4185 (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; musty; buttery
ciąg SMILES
CCCC(=O)OC(C)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-5-8(10)11-7(3)6(2)9/h7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
LJDWJXUIGKSETE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
80.9 °C