Przejdź do
STS0022
TERGITOL TMN-3
Non-ionic surfactant
Synonim(y):
alpha-[3,5-Dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]-omega-hydroxypolyloxy-1,2-ethanediyl
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
156,75 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.28
156,75 zł
Cena katalogowa209,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
viscosity
19 cP(25 °C)
transition temp
pour point -49 °C, cloud point insoluble
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils), water: soluble (partially soluble)
density
0.928 g/mL at 20 °C
HLB
8.1
SMILES string
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI key
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
670278187593293237
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
grade
laboratory grade
grade
-
grade
-
grade
spectrophotometric grade
HLB
8.1
HLB
-
HLB
-
HLB
-
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils), water: soluble (partially soluble)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
viscosity
19 cP(25 °C)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
description
non-ionic
description
-
description
-
description
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)