W329304
α-Angelica lactone
98%, FG
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
mp
13-17 °C (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; oily; sweet
ciąg SMILES
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
Klucz InChI
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup