Przejdź do
8.03772
2,6-dimetylofenol
for synthesis
Synonim(y):
2,6-DMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
109,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
328,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,6-(CH3)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-400-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
109,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
555 °C
potency
296 mg/kg LD50, oral (Rat), 1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 8 g/L in H2O)
bp
203 °C
mp
42-46 °C
transition temp
flash point 73 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-dimetylofenol do syntezy. CAS 576-26-1, wzór chemiczny 2,6-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36715D175005D174904
description
for synthesis
description
PESTANAL®, analytical standard
description
99%
description
≥99.5%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
203 °C
bp
203 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-dimetylofenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)