Merck
C1100000
Chlorambucil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-(4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)butyric acid, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutyric acid
Wybierz wielkość
100 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.21
Beilstein:
999011
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorambucil
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
Klucz InChI
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Chlorambucil EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R G Palmer et al.
Cancer treatment reviews, 11(2), 121-129 (1984-06-01)
There is a high incidence of acute myeloid leukaemia in patients who have been treated with chlorambucil. This appears at least in part to be directly due to the drug itself and cannot be attributed to the disease processes for
A Begleiter et al.
Leukemia & lymphoma, 23(3-4), 187-201 (1996-10-01)
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in Western countries but the clinical presentation and rate of disease progression are highly variable. When treatment is required the most commonly used therapy is the nitrogen mustard alkylating agent, chlorambucil
S Machado et al.
European journal of dermatology : EJD, 11(5), 458-462 (2001-08-30)
We report a case of necrobiotic xanthogranuloma in a 51 year-old white male patient presenting with a 6-year history of multiple indurated violaceous nodules and plaques involving the eyelids, trunk and extremities. He had an associated paraproteinemia (Ig G lambda)
R A Luqmani et al.
Bailliere's clinical rheumatology, 4(3), 595-619 (1990-12-01)
Immunosuppressive agents serve a major role in the management of once-fatal conditions such as the systemic necrotizing vasculitides, but they are also being used in more common, chronic inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis. The drugs are all capable of
E Salloum et al.
Cancer, 79(5), 1009-1013 (1997-03-01)
Anecdotal reports of chlorambucil-induced seizures have sporadically appeared, mainly in the nononcologic literature. The majority of cases have occurred in patients treated with high dose therapy and in children with nephrotic syndrome. Because of its rarity, oncologists and hematologists may