Merck
W320803
Sigma-Aldrich
(Methylthio)methylpyrazine
mixture of isomers, ≥98%, FG
Synonim(y):
Popcorn thiopyrazine
Wybierz wielkość
W320803-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
985,00 zł
1 KG
5390,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W320803-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
985,00 zł
1 KG
5390,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.21
Numer FEMA:
3208
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2290
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.035
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
ciąg SMILES
CSc1cnc(C)cn1.CSc2nccnc2C
InChI
1S/2C6H8N2S/c1-5-3-8-6(9-2)4-7-5;1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h2*3-4H,1-2H3
Klucz InChI
PYWKOMLPQRZQSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Methylthio)methylpyrazine (mixture of isomers) are pyrazine compounds that are mainly formed in food products by Maillard reaction between sugars and proteins during cooking or roasting.[1] It occurs naturally in tobacco.[2]
Działania biochem./fizjol.
Taste at 3-10 ppm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke (2016)
Flavours and Fragrances (1997)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)