Merck
W317215
Sigma-Aldrich
Hexyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
Synonim(y):
Hexyl-2-methylpropionate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer FEMA:
3172
Numer WE:
Nr Rady Europy:
646
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.478
Organoleptyczne:
apple; green; fruity; pear; sweet
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; fruity; pear; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
CYHBDKTZDLSRMY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed