W316709
δ-Hexalactone
≥98%
Synonim(y):
δ-Caprolactone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sweet
ciąg SMILES
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves