Merck
264679
Sigma-Aldrich
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde
technical grade, 80%
Synonim(y):
β-Homocyclocitral
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
80%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
tw
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde can be used as a starting material to prepare:
  • (±)-Aeginetolide by oxidation in the presence of meta-chloroperoxybenzoic acid (m-CPBA).
  • (±)-Dihydroactinidiolide (a C11-terpenic lactone) via dehydration of key intermediate aeginetolide.
It can also be used as a key intermediate to synthesize drimane-related sesquiterpenes and substituted retinoic acid analogs.
Inne uwagi
Contains β-cyclocitral
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved Synthesis of 2, 6, 6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde, A Key Intermediate for Drimane-Related Sesquiterpenes
de Jong JC, et al.
Synthetic Communications, 20(4), 589-596 (1990)
An improved synthesis of (?)-dihydroactinidiolide.
Subbaraju GV, et al.
Tetrahedron Letters, 32(37), 4871-4874 (1991)
Improved Synthesis of 2, 6, 6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde, A Key Intermediate for Drimane-Related Sesquiterpenes.
de Jong JC, et al.
Synthetic Communications, 20(4), 589-596 (1990)
Preparation and biological activity of 13-substituted retinoic acids
Wada A, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(14), 3931-3942 (2004)
An improved synthesis of (?)-dihydroactinidiolide
Subbaraju GV, et al.
Tetrahedron Letters, 32(37), 4871-4874 (1991)