Kluczowe dokumenty
W316008
Furfuryl methyl sulfide
≥97%, FG
Synonim(y):
2-(methylsulfanylmethyl)furan, Methyl furfuryl sulfide
Wybierz wielkość
220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
garlic; onion; pungent; alliaceous; sulfurous
ciąg SMILES
CSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
SKSFHXVDHVKIBN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, furfuryl methyl sulfide, CAS Registry Number 1438-91-1.: This paper presents a safety assessment of furfuryl methyl sulfide, identifying it as a key component in fragrances and exploring its toxicological profile and safe use levels (Api et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?