W313520
trans,trans-2,4-Decadienal
natural, 89%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
89%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
tw
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; meaty; citrus
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Klucz InChI
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2