Merck
W309101
Sigma-Aldrich
γ-Undecalactone
natural (US), ≥98%, FG
Synonim(y):
Undecanoic γ-lactone, Aldehyde C14
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer FEMA:
3091
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.002
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
ciąg SMILES
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
For R&D Use and/or Food Manufacturing only
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2