Merck
W296000
Sigma-Aldrich
Propyl isovalerate
natural (US), ≥98%, FG
Synonim(y):
Propyl 3-methylbutanoate, Propyl 3-methylbutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2960
Beilstein:
1747146
Numer WE:
Nr Rady Europy:
443
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.448
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
apple; fruity; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
LSJMDWFAADPNAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural occurence: Apple, banana, gruyere cheese and jackfruit [1]
Zastosowanie
The non-specific fruitiness of this compound makes it a good fit for many types of fruit flavors, including apple, banana, blueberry, pear, peach, grape, strawberry, pineapple and tropicals like jackfruit and durian. These same notes will also add to the fruity complex of aged cheese like Parmesan, Asiago, and Romano.[1]
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1%[1]
Taste at 5-10ppm[1]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 50-50 (2014)