W292818
1-Propanol
≥99%, FG
Synonim(y):
Propyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
700 °F
granice wybuchowości
13.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
tw
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
gęstość
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
alcohol; musty
ciąg SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup