Merck
W292516
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
2925
Beilstein:
1740764
Numer WE:
Nr Rady Europy:
192c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.002
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
25 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
1.7 %, 37 °F
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
celery; fruity; pear
ciąg SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A L Gustavsson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 5(12), 2173-2183 (1998-02-12)
The enantiomers of cis- and trans-3-(4-propyl-cyclopent-2-enyl) propyl acetate, which are conformationally constrained analogues of (Z)-5-decenyl acetate (1), a sex pheromone component of the turnip moth, Agrotis segetum, have been synthesized and tested using the electrophysiological single-sensillum technique. The analogues mimic
S Puglisi-Allegra et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 13(2), 287-290 (1980-08-01)
An automated technique for measuring simultaneously aggressive behavior and motor activity in mice is described. This technique allows measure of aggressive behavior and motor activity continuously throughout long-lasting periods without disturbing the animals except for feeding, watering and cleaning the
Lan-Chun Nie et al.
Zhi wu sheng li yu fen zi sheng wu xue xue bao = Journal of plant physiology and molecular biology, 31(6), 663-667 (2005-12-20)
Aroma volatiles from apple (Malus domestica Borkh. var. Starkrimson) fruit at different stages of maturity were collected by solid adsorbent-Tenax-GC and determined by thermodesorption and GC-MS. Production of propyl acetate, butyl acetate, ethyl 2-methyl-butanoate and total ester volatiles and changes
[Gas chromatographic determination of propyl acetate in air].
N N Sirotkina et al.
Gigiena i sanitariia, (7)(7), 46-47 (1981-07-01)
J Arsan et al.
Biotechnology and bioengineering, 69(2), 222-226 (2000-06-22)
Fatty acid (FA) selectivity of immobilized Rhizomucor miehei lipase was determined for various cosubstrate systems for ester modification involving competing n-acyl-donor substrates of even-chain length (C4-C16; FA or their methyl esters, FAME) and either n-propanol or propyl acetate in hexane.