Merck
W286020
Sigma-Aldrich
Phenethyl benzoate
natural, ≥98%, FG
Wybierz wielkość
W286020-SAMPLE-K
221,00 zł
100 G
1160,00 zł
1 KG
4680,00 zł
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W286020-SAMPLE-K
221,00 zł
100 G
1160,00 zł
1 KG
4680,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO2CH2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer FEMA:
2860
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.774
NACRES:
NA.21
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.56 (lit.)
bp
182 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; floral; rose
ciąg SMILES
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)