Kluczowe dokumenty
W229105
Cinnamon bark oil
FCC, FG
Synonim(y):
Cassia oil, Cinnamomum
Wybierz wielkość
228,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
228,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Cinnamonum zeylanicum Blume
Poziom jakości
300
400
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
aktywność optyczna
[α]20/D −1.0°, neat
pochodzenie
Sri Lanka origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.581
gęstość
1.025 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cinnamon; spicy; sweet
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Inhibitory Properties of Cinnamon Bark Oil against Postharvest Pathogen Penicillium digitatum In Vitro.: Research highlights the antifungal properties of cinnamon bark oil, making it a potential natural preservative for postharvest fruit protection (Zhou et al., 2024).
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?