Merck
W281409
Sigma-Aldrich
Octyl isovalerate
≥98%, FG
Synonim(y):
n-Octyl-3-methyl butyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
Numer FEMA:
2814
Numer WE:
Nr Rady Europy:
446
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.451
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
honey; floral; rose
klasa czystości:
FG
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
249-251 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; floral; rose
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(14)11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
FUBGRVHGQADOJI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)