Merck
W364304
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-2-octenoate
≥98%, FG
Synonim(y):
trans-2-Octenoic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
W364304-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
389,00 zł
1 KG
2350,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W364304-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
389,00 zł
1 KG
2350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
3643
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10617
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.285
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; fruity
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)