Merck
W280320
Sigma-Aldrich
3-Octanone
natural (US), ≥97%, FG
Synonim(y):
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Numer FEMA:
2803
Beilstein:
1700021
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Numer Flavisa:
7.062
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
tw
167-168 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
butter; herbaceous; spicy
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup