Merck
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
Synonim(y):
2-heksylidenoheksanal
Wybierz wielkość
W461655-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
466,00 zł
1 KG
2250,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W461655-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
466,00 zł
1 KG
2250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.30
Numer FEMA:
4616
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; vegetable
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C\C(=C\CCCCC)\CCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
Klucz InChI
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)