Merck
W264504
Sigma-Aldrich
Linalyl propionate
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
Linalyl propanoate
Wybierz wielkość
W264504-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
891,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W264504-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
891,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.31
Numer FEMA:
2645
Numer WE:
Nr Rady Europy:
411
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.130
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; citrus; floral
ciąg SMILES
CCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-6-12(14)15-13(5,7-2)10-8-9-11(3)4/h7,9H,2,6,8,10H2,1,3-5H3
Klucz InChI
WAQIIHCCEMGYKP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Linalyl propionate occurs naturally in green tea[1] and essential oil of Annona muricata fresh fruit pulp.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Variation of major volatile constituents in various green teas from Southeast Asia.
Kato M & Shibamoto T
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(3), 1394-1396 (2001)
Essential oil compounds of the Annona muricata fresh fruit pulp from Cameroon.
Jirovetz L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(9), 3719-3720 (1998)
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 1023-1027 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl propionate when used as a fragrance ingredient is presented.
Guddadarangavvanahally K Jayaprakasha et al.
Planta medica, 78(10), 974-980 (2012-06-08)
Fresh Nagami kumquats (Fortunella margarita) were subjected to hydrodistillation using a Clevenger-type apparatus to obtain volatile oil. The chemical composition of the volatile oil was analyzed by GC-MS using Rtx-5 Sil MS and DB Wax columns. A total of 25