Merck
W268909
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl propionate
>98%, FG
Synonim(y):
styralyl propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
2689
Numer WE:
Nr Rady Europy:
425
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.144
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
>98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4905
tw
91-92 °C/5 mmHg
gęstość
1.007 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves