Merck
W358118
Sigma-Aldrich
3-Octanol
≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
Ethyl pentyl carbinol
Wybierz wielkość
W358118-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
490,00 zł
1 KG
1100,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W358118-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
490,00 zł
1 KG
1100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer FEMA:
3581
Beilstein:
1719310
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4023
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.098
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
~4.5 (vs air)
ciśnienie pary
~1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; mushroom; musty; earthy; minty; waxy
ciąg SMILES
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 3-octanol, CAS Registry Number 589-98-0: This safety assessment review offers a thorough examination of 3-Octanol′s application in the fragrance industry, discussing its solvent properties, safety, and handling in laboratory settings, thus serving as a critical reference for researchers focused on industrial applications and safety of fragrance ingredients (Api et al., 2021).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Spearmint oil, oat groats, Ocimum basilicum, pimento leaf and truffle.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nannan Chen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 460(4), 944-948 (2015-04-07)
Age-related memory impairment (AMI) is a phenomenon observed from invertebrates to human. Memory extinction is proposed to be an active inhibitory modification of memory, however, whether extinction is affected in aging animals remains to be elucidated. Employing a modified paradigm
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)
Yichun Shuai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(48), E6663-E6672 (2015-12-03)
Recent studies have identified molecular pathways driving forgetting and supported the notion that forgetting is a biologically active process. The circuit mechanisms of forgetting, however, remain largely unknown. Here we report two sets of Drosophila neurons that account for the
Elena Canellas et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 49(11), 1181-1190 (2014-11-15)
Pressure-sensitive adhesives (PSA) are used to manufacture labels that are applied directly on the food. These adhesives could contain not only intentionally added compounds (IAS) to the adhesive formula but also non-intentionally added substances (NIAS), due to the impurities from
Mirjam Appel et al.
PloS one, 10(5), e0126986-e0126986 (2015-05-21)
Electric shock is a common stimulus for nociception-research and the most widely used reinforcement in aversive associative learning experiments. Yet, nothing is known about the mechanisms it recruits at the periphery. To help fill this gap, we undertook a genome-wide