Merck
W310808
Sigma-Aldrich
Vanillin acetate
≥98%, FG
Synonim(y):
4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate
Wybierz wielkość
W310808-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
340,00 zł
1 KG
945,00 zł
5 KG
3860,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W310808-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
340,00 zł
1 KG
945,00 zł
5 KG
3860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer FEMA:
3108
Numer WE:
Nr Rady Europy:
225
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.035
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
mp
77-79 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; sweet; vanilla
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor