Merck
W268402
Sigma-Aldrich
Methyl phenylcarbinyl acetate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
α-Methylbenzyl acetate, α-Methylbenzenemethanol 1-acetate, 1-Phenylethyl acetate, Gardenol, Styrallyl acetate
Wybierz wielkość
W268402-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
353,00 zł
5 KG
950,00 zł
25 KG
3070,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W268402-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
353,00 zł
5 KG
950,00 zł
25 KG
3070,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH(CH3)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer FEMA:
2684
Numer WE:
Nr Rady Europy:
573
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.178
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
tw
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; musty; fruity
ciąg SMILES
CC(OC(C)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
198.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
92.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S512-S515 (2012-03-22)
A toxicologic and dermatologic review of ethyl phenyl carbinyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented. Ethyl phenyl carbinyl acetate is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohol Simple Acid Esters (AAASAE). The AAASAE fragrance
Guzman Torrelo et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(4), 625-630 (2015-02-17)
In 2009, we reported that the product of the gene SCJ21.16 (XFa0032) from Xylella fastidiosa, a xylem-restricted plant pathogen that causes a range of diseases in several important crops, encodes a protein (XfHNL) with putative hydroxynitrile lyase activity. Sequence analysis