Merck
W258504
Sigma-Aldrich
Hydroxycitronellal dimethyl acetal
≥95%, FCC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.33
Numer FEMA:
2585
Numer WE:
Nr Rady Europy:
45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
6.011
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
252 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; floral
ciąg SMILES
COC(CC(C)CCCC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C12H26O3/c1-10(9-11(14-4)15-5)7-6-8-12(2,3)13/h10-11,13H,6-9H2,1-5H3
Klucz InChI
QCJVKUULZGKQDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)