Merck
W251712
Sigma-Aldrich
Geranyl propionate
natural
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.31
Numer FEMA:
2517
Numer WE:
Nr Rady Europy:
409c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.128
klasa czystości
Kosher
natural
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
252 °C/738 mmHg (lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy; floral; rose
ciąg SMILES
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
Klucz InChI
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabrieli Nicoletti et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 38(9), 1739-1748 (2015-06-04)
With the aim of studying the best method for the interaction of polyurethane (PU) foam and Candida antarctica lipase B, different methods of CalB immobilization were studied: adsorption (PU-ADS), bond (using polyethyleneimine) (PU-PEI), ionic adsorption by PEI with cross-linking with
Polina D Blagojević et al.
Chemistry & biodiversity, 12(8), 1237-1255 (2015-08-13)
The plant volatile profile and the essential-oil chemical composition change during the storage of plant material. The objective of this study was to develop a mathematical model able to predict, explain, and quantify these changes. Mathematical equations, derived under the