Merck
W251100
Sigma-Aldrich
Geranyl benzoate
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.36
Numer FEMA:
2511
Numer WE:
Nr Rady Europy:
639
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.767
Próba
≥95%
dostępność
available only in EU
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)