Merck
W247707
Sigma-Aldrich
Isoeugenyl phenylacetate, mixture of cis and trans
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CH=CHCH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.33
Numer FEMA:
2477
Numer WE:
Nr Rady Europy:
237
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.710
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.577 (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; cinnamon; honey; spicy; sweet
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)20-2)21-18(19)13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+
Klucz InChI
YYLCMLYMJHKLEJ-XVNBXDOJSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup