Merck
W245801
Sigma-Aldrich
Ethyl salicylate
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Ethyl 2-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
W245801-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
295,00 zł
10 KG
1460,00 zł
25 KG
2720,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W245801-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
295,00 zł
10 KG
1460,00 zł
25 KG
2720,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer FEMA:
2458
Beilstein:
907659
Numer WE:
Nr Rady Europy:
432
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39024568
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.748
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.05 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
gęstość
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
spicy; balsamic; minty; sweet; wintergreen
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Klucz InChI
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-lan Chen et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(3), 379-380 (2005-03-12)
Atherton-Todd reaction has been extensively applied to the synthesis of phosphates and phosphoroamidates. Under Atherton-Todd reaction conditions, dialkyl phosphites were probably transformed into diakyl phosphorochloridates. We have tried to use Atherton-Todd reaction to synthesize phosphate of salicylic-acid. But when the
A J Collins et al.
Annals of the rheumatic diseases, 43(3), 411-415 (1984-06-01)
A topically applied rubifacient delivered by aerosol (Deep-Heat) was studied. After spray application to the forearms of volunteers, without massage, the erythema produced was measured by thermography and correlated with the concentration of 2 salicylate components of the mixture found
A Lapczynski et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S397-S401 (2007-11-21)
A toxicological and dermatological review of ethyl salicylate when used as a fragrance ingredient is presented.
Amnon C Sintov et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 79(1-3), 113-122 (2002-02-21)
The aim of this study was to investigate the percutaneous penetration and dermal metabolism of a new potential anti-acne prodrug--TU-2100 [bis(o-carboxyphenyl ethyl ester)nonanedioate] in guinea pigs. The fluxes of this agent through excised skin after applications of TU-2100 gels at
Mauricio Filippa et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(3), 969-973 (2008-07-25)
The complexation of methyl salicylate (MS) and ethyl salicylate (ES), non-steroidal analgesic, anti-inflammatory and antirrheumatic drugs with beta-cyclodextrin (betaCD) has been studied from thermodynamic and structural points of view. The complexation with betaCD has been investigated using reversed-phase liquid chromatography.