Merck
W243914
Sigma-Aldrich
Ethyl hexanoate
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
Wybierz wielkość
W243914-SAMPLE-K
229,00 zł
1 KG
484,00 zł
4 KG
1340,00 zł
9 KG
1920,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W243914-SAMPLE-K
229,00 zł
1 KG
484,00 zł
4 KG
1340,00 zł
9 KG
1920,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2439
Beilstein:
1701293
Numer WE:
Nr Rady Europy:
310
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.060
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
5 (vs air)
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
banana; green; fruity; waxy; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Zastosowanie
  • Formation of Key Aroma Compounds During 30 Weeks of Ripening in Gouda-Type Cheese Produced from Pasteurized and Raw Milk.: The study investigates the formation of key aroma compounds, including ethyl hexanoate, during the ripening of Gouda-type cheese. The results provide insights into the ripening process and its impact on cheese flavor development (Duensing et al., 2024).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Géraldine Savary et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(17), 7099-7106 (2007-07-31)
The release of a strawberry aroma from different composite gels taken as models of fruit preparations and from a sucrose solution was investigated. The composition of the model systems differed with regard to the gelling agent, either pectin or carrageenan
Hélène J Giroux et al.
Journal of microencapsulation, 28(5), 337-343 (2011-07-09)
Aroma-loaded nanoparticles (d < 300 nm) were prepared by cross-linking denatured whey protein through pH-cycling. The effect of nanoparticulation conditions and aroma concentration on the physicochemical characteristics of nanoparticles and aroma release profile was studied. Better retention of aroma was observed when ethyl
Alexandre Juteau-Vigier et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(9), 3577-3584 (2007-04-11)
Aroma compound properties in food matrices, such as volatility and diffusivity, have to be determined to understand the effect of composition and structure on aroma release and perception. This work illustrates the use of mass transfer modeling to identify diffusion
J C Bohlscheid et al.
Journal of applied microbiology, 102(2), 390-400 (2007-01-24)
To study the impact of assimilable nitrogen, biotin and their interaction on growth, fermentation rate and volatile formation by Saccharomyces. Fermentations of synthetic grape juice media were conducted in a factorial design with yeast assimilable nitrogen (YAN) (60 or 250
Alexandre Juteau et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(6), 1621-1629 (2004-03-20)
Release of aroma compounds in selected iota-carrageenan systems was studied by static headspace analysis. By varying the sodium chloride content, different rheological behaviors were obtained ranging from solution to gel. From the release curves, mass transfer (h(D)) and partition coefficients