Merck
W243108
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexanepropionate
≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer FEMA:
2431
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2095
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.488
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)