Merck
W225299
Sigma-Aldrich
β-Caryophyllene
greener alternative
natural, ≥80%, FG
Synonim(y):
(-)-trans-kariofilen
Wybierz wielkość
W225299-SAMPLE-K
218,00 zł
1 KG
456,00 zł
9 KG
1990,00 zł
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W225299-SAMPLE-K
218,00 zł
1 KG
456,00 zł
9 KG
1990,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Numer FEMA:
2252
Beilstein:
2044564
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
1.007
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥80%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5 (lit.)
bp
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
β-caryophyllene (ox.)
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
woody; spicy
ciąg SMILES
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt jest produktem biopochodnym, wykazującym kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne" i "Wykorzystanie odnawialnych surowców".
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How large is sample K size?
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however, some more expensive compounds may contain smaller amounts.