Merck
W215201
Sigma-Aldrich
Benzyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzyl 3-methylbutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.25
Numer FEMA:
2152
Numer WE:
Nr Rady Europy:
453
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.458
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
skład
contains IFRA restricted Benzyl benzoate and Benzyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
116 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
benzyl alcohol, benzyl benzoate
Organoleptyczne
fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
HVJKZICIMIWFCP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zi Ye et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109535-109535 (2020-11-26)
Paojiao, which is traditionally pickled Chinese chili peppers (Capsicum frutescens Linn.), possesses unique flavors. This study was conducted to investigate the flavor, mouthfeel, and consumer acceptability of Paojiao. The quality of six homemade and two industrial Paojiao samples were evaluated