Merck
W214000
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzyl butanoate, Benzyl n-butyrate, Phenylmethyl butyrate
Wybierz wielkość
W214000-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
312,00 zł
5 KG
1200,00 zł
10 KG
1840,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W214000-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
312,00 zł
5 KG
1200,00 zł
10 KG
1840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
2140
Numer WE:
Nr Rady Europy:
277
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.051
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; fruity; floral
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Klucz InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)