Merck
W203009
Sigma-Aldrich
Allyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer FEMA:
2030
Numer WE:
Nr Rady Europy:
360
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.004
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
zanieczyszczenia
≤890 ppm Toluene (residual solvent)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
tw
206-209 °C (lit.)
gęstość
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; fruity
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H8O3/c1-2-5-11-8(9)7-4-3-6-10-7/h2-4,6H,1,5H2
Klucz InChI
SJRQTHAMRUOPBJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves