Kluczowe dokumenty
BCR576
Human serum (17β-estradiol, low level)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
5 ML
463,00 zł
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
463,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR576.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)