Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
TANKSQ003
Milli-Q
Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank
greener alternative
Store & protect 3.5 L pure RO water from the production station to the dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
Wybierz wielkość
1 EACH
1040,00 zł
1040,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
1040,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
4 kg operating weight (8.8 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
36.9 cm (14.5 in.) × 12.4 cm (4.9 in.) × 21.2 cm (8.4 in.)
tank volume × W × depth
3.5 L
kompatybilność
for use with Milli-Q® SQ 2Series
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
To learn how Milli-Q® SQ 2Series water systems work and read a full overview, visit our dedicated page.
The Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank is at the heart of the Milli-Q® SQ 2Series family of water purification systems. It facilitates easy transport of pure RO water from the production station to the ultrapure water dispensing module. This tank is the key element composing 5 of 6 preset configurations available from the Milli-Q® SQ 2Series family. These systems provide full autonomy to users and are adaptable to evolving lab requirements.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Cechy i korzyści
  • This mobile SQ Switch tank is rapidly refilled with freshly produced pure RO water thanks to the high-flow (up to 42 L/h) reverse osmosis (RO) cartridge
  • Easy and safe to carry filled tank from production unit to dispensing unit
  • Transparent material gives immediate water level status
  • Tank mobility means that freshly ultrapure water can be dispensed anywhere with an electrical outlet, from the autonomous Milli-Q® SQ 200 ultrapure dispensing module
  • Unlimited scalability: one pure RO water production station able to feed multiple autonomous Milli-Q® SQ 200 ultrapure dispensing modules (just plug in an electrical outlet); Supports lab activity expansion while limiting budget investment
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.