Przejdź do
55795
Acetaldehyde diethyl acetal
analytical standard
Synonim(y):
1,1-Diethoxyethane, Acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-310-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098310
MDL number:
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
20 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 8 °C)
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
446 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetaldehyde diethyl acetal is one of the precursors utilized for the synthesis of fragrances and pharmaceutical products.
Application
Acetaldehyde diethyl acetal may be used as a reference standard for the determination of acetaldehyde diethyl acetal in:
  • Wine vinegars by headspace sorptive extraction−thermal desorption−gas chromatography−mass spectrometry (HSSE−TD−GC−MS).
  • Distilled spirits by GC with flame ionization detection (FID) as well as GC-FID-MS.
  • Organic red wines derived from Saccharomyces cerevisiae strains by GC-FID as well as HSSE-GC−MS.
  • Cognac (brandy) by HS-GC-MS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A902W200204W200220
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
vapor pressure
20 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 8 °C)
vapor pressure
20 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 8 °C)
vapor pressure
20 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 8 °C)
vapor pressure
20 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 8 °C)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde diethyl acetal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
<68.0 °F - closed cup
flash_point_c
< 20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differences in concentration of principal volatile constituents in traditional Greek distillates
Apostolopoulou AA, et al.
Food Control, 16(2), 157-164 (2005)
Optimization and validation of headspace sorptive extraction for the analysis of volatile compounds in wine vinegars
Callejon RM, et al.
Journal of Chromatography A, 1204(1), 93-103 (2008)
Determination of the composition of volatiles in cognac (brandy) by headspace gas chromatography-mass spectrometry
Panosyan AG, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 56(10), 945-952 (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
55795-1ML04061832583013