Merck
V1708
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.27
Beilstein:
2041641
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
bp
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
Klucz InChI
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ceren Kütahya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(46), 10444-10451 (2020-04-29)
NIR exposure at 790 nm activated photopolymerization of monomers comprising UV-absorbing moieties by using [CuII /(TPMA)]Br2 (TPMA=tris(2-pyridylmethyl)amine) in the ppm range and an alkyl bromide as initiator. Some of them comprised structural elements selected either from those showing proton transfer or