Merck
U2601
Sigma-Aldrich
Urazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
240-245 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NNC(=O)N1
InChI
1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7)
Klucz InChI
UDATXMIGEVPXTR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julie B Becher et al.
Chemosphere, 228, 418-426 (2019-05-06)
Two major components of insensitive munition formulations, nitroguanidine (NQ) and 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO), are highly water soluble and therefore likely to photo-transform while in solution in the environment. The ecotoxicities of NQ and NTO solutions are known to increase with UV