Kluczowe dokumenty
TRD3D0033
Sigma-Aldrich
UV729 ASA 3D Printing Filament
greener alternative
signal white, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
1 kgeach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Filament UV729 ASA do druku 3D:
  • Opracowany specjalnie do zastosowań zewnętrznych; UV 729 jest odporny na światło słoneczne
  • Wyjątkowa odporność mechaniczna
  • Matowe wykończenie.
  • Wykończenie powierzchni pozwala na łatwiejszą manipulację po obróbce
  • Drukuje jak ABS, zalecane podgrzewane łoże lub zamknięta komora
Właściwości materiału
  • Gęstość: 1,08 g/cm3
  • Wytrzymałość na rozciąganie przy plastyczności: 410 kg/cm2
  • Moduł sprężystości: 19500 kg/cm2
  • Udarność IZOD w 23 °C: 45 kg cm/cm
  • Udarność IZOD w temperaturze -30 °C: 6 kg cm/cm
  • Ugięcie cieplne: 96 °C
  • Temperatura mięknienia Vicat: 94 °C
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii "Enabling", a więc jest zgodny z zasadą "Design for energy efficiency". Filament do druku 3D UV729 ASA jest alternatywą dla filamentu ABS i doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV, temperaturę i uderzenia. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Parametry druku 3D UV729 ASA:
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 245 +/-10 °C
  • Temperatura łoża: 100 +/-10 °C
  • Prędkość druku: 60-70 mm/s
  • Wentylator: 0-20
  • Minimalna średnica dyszy: 0,4 mm
  • Materiały płyty: szkło z klejem, taśma kaptonowa itp.
Uwagi dotyczące aplikacji:
  • Zalecane podgrzewane łoże lub zamknięta komora
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)