Kluczowe dokumenty
TEM-FFT400CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Synonim(y):
FORMVAR FOLIA NOŚNA CIENKI PRĘT KWADRATOWY 400 MESH CU SIATKI
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
opakowanie
box of 25
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystej żywicy formvar o grubości 10 nm na siatce z cienkich prętów o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 400 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)