Kluczowe dokumenty
Z569879
2mag MIXcontrol eco control unit for MIXdrive
AC/DC input 100 - 240 V AC (supplied with 2-pin Europlug, UK, US and Australian plugs)
Synonim(y):
control unit, power bank, power unit
Wybierz wielkość
1 EA
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 90100
Parametry
120-1.200 rpm speed
szer. × śr. × wys.
65 mm × 50 mm × 45 mm
masa
0.50 kg
moc wyjściowa
10 W (stirring power)
Opis ogólny
Control unit for small to medium volumes and the connection of one stirring dirve MIXdrive, 10W stirring power, speed range from 100 to 1,200 rpm, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)