Kluczowe dokumenty
TEM-CFT300CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 300 mesh, box of 50
Synonim(y):
SIATKA KWADRATOWA Z CIENKIEGO PRĘTA WĘGLOWEGO - CU 300 MESH UL 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-CFT300CUUL nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
box of 50
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Ultracienka warstwa czystego węgla o grubości 3-4 nm na siatce o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 300 mesh. Folia węglowa wykazuje lepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne w wiązce elektronów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)