Kluczowe dokumenty
930342
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
Siatki TEM
Wybierz wielkość
1 EA
743,00 zł
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
743,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 200 mesh, box of 25
Materiały
carbon film (lacey)
copper grid
opis
film layer thickness < 3 nm
opakowanie
box of 25
rozmiar siatki
200 mesh
Opis ogólny
Koronkowa folia węglowa pokryta ciągłą warstwą ultracienkiej folii węglowej. Siatka miedziana, 200 mesh. Ciągła, ultracienka warstwa na folii koronkowej pozwala na uzyskanie najcieńszej folii nośnej, która nadal ma odpowiednią wytrzymałość, aby wytrzymać przygotowanie próbki. Folia (o grubości < 3 nm) leży w poprzek koronkowej folii węglowej wspartej siatką o oczkach 200. Rozmiar otworów w koronkowej folii różni się znacznie w zależności od partii, ale generalnie mieści się w zakresie od ¼ µm do 5 µm, co daje równoważne wsparcie dla siatki o oczkach co najmniej 6000. Materiał próbki leżący nad zakrytymi otworami może być obrazowany w TEM praktycznie bez zakłóceń ze strony podtrzymującej go folii węglowej. Produkt ten jest idealny do badania nanorurek, cząstek wirusów i innych małych cząstek stałych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)