Kluczowe dokumenty
TEM-CF400AU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Synonim(y):
FOLIA CRBON 400 MESH AU 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
opakowanie
box of 50
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Złota siatka, 400 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)