Przejdź do
MSVMHTS0H
Uchwyt kołnierza, do automatyzacji
Collar Holder, for automation on MultiScreenHTS Vacuum Manifold.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
2510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated & Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Rozdzielacze próżniowe MultiScreen zostały opracowane do wszystkich zastosowań filtracji próżniowej z wykorzystaniem płytek filtracyjnych MultiScreenHTS i MultiScreen. Elementy kolektora są odporne na rozpuszczalniki i nadają się do stosowania w protokołach automatycznych lub ręcznych.
Nowy rozdzielacz próżniowy MultiScreenHTS z technologią DirectStack
Nowy rozdzielacz próżniowy MultiScreenHTS zapewnia zwiększoną wydajność do użytku z 96- i 384-dołkowymi płytkami filtracyjnymi MultiScreenHTS, a także rodziną płytek filtracyjnych Solvinert. Można go łatwo skonfigurować zarówno do przepływu do odpadów, jak i zbierania analitów. W przypadku zastosowań wymagających zbierania filtratu do dalszej analizy, kolektor próżniowy MultiScreenHTS i płytki filtracyjne oferują znaczną poprawę niezawodności w porównaniu z obecnymi systemami. W połączeniu z płytkami filtrującymi MultiScreenHTS i standardowymi płytkami odbiorczymi ANSI/SBS, unikalna konstrukcja płytki i kolektora eliminuje przerwy między kierownikami przepływu i studzienkami odbiorczymi oraz zapewnia opcję przetwarzania płytka na płytce w przypadku testów, w których wymagane jest zbieranie filtratu. Bezpośrednie układanie w stos sprawia, że inicjacja próżni nie wymaga wysiłku. Kompletne cykle testów filtracji mogą być wykonywane bez ręcznej interwencji.
Kolektor próżniowy MultiScreenHTS posiada następujące funkcje:
- Technologia DirectStack zapewniająca zbieranie filtratu bez przesłuchów.
- Konfiguracje dla głębokich lub standardowych płytek odbiorczych
- Zgodność ze standardem ANSI/SBS pozwala na łatwą integrację ze zrobotyzowanymi platformami.
Dostępny również: Kolektor próżniowy MultiScreen do klasycznych płytek filtracyjnych.
Kompatybilność chemiczna
- Lista kompatybilności, którą można znaleźć na stronie Ogólne wytyczne dotyczące płytek MultiScreen, obejmuje substancje chemiczne, które są kompatybilne z kolektorami próżniowymi MultiScreenHTS i MultiScreen, a także płytkami filtracyjnymi MultiScreen Solvinert.
Zastosowania
-Filtracja próżniowa wielodołkowych płytek filtracyjnych, zautomatyzowana obsługa cieczy
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSVMHTS08MSVMHTS0DMSVMHTS10
description
Collar Holder, for automation on MultiScreenHTS Vacuum Manifold.
description
Standard Collar with gasket for Multiscreen HTS Vacuum Manifold.
description
Deep Well Collar for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
description
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
usage
Automated & Manual
usage
Manual
usage
Automated & Manual
usage
Manual
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)